man

Test

CAS RN 102-32-9

OHOOHHO

CAS RN 102-32-9

IUPAC Name: 2-(3,4-dihydroxyphenyl)acetic acid
Sinónimos: 3,4 dihydroxyphenylacetic acid homoprotocatechuate dopacetic acid DHY HAA dopacetate dopac dihydroxyphenylacetic acid (substance) 3,4-dhpop homoprotocatechuic acid
Peso molecular (g/mol): 168.15
Fórmula molecular: C8H8O4
InChi Key: CFFZDZCDUFSOFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CC1=CC=C(O)C(O)=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
Forma física 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)