accessibility menu, dialog, popup

Test

2017-Fisher-Scientific-Logo
Don't have an account?  Create an Account
Productos
Aplicaciones
Biología celular
Química
Genómica
Producción y bioprocesado
Aplicaciones
Producción y bioprocesado
Proteómica
Aplicaciones
Seguridad
Menú principal

CAS RN 10242-10-1

CAS RN 10242-10-1

IUPAC Name: 5-chloro-1-benzofuran-2-carboxylate
Sinónimos: 5-chloro-1-benzofuran-2-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 195.58
Fórmula molecular: C9H4ClO3
InChi Key: JETRXAHRPACNMA-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [O-]C(=O)C1=CC2=CC(Cl)=CC=C2O1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.