man

Test

CAS RN 103-88-8

CH3ONHBr

CAS RN 103-88-8

IUPAC Name: N-(4-bromophenyl)acetamide
Sinónimos: 4-bromoacetanilide
Peso molecular (g/mol): 214.06
Fórmula molecular: C8H8BrNO
InChi Key: MSLICLMCQYQNPK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)NC1=CC=C(Br)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)