man

Test

CAS RN 104-67-6

H3COO

CAS RN 104-67-6

IUPAC Name: (5S)-5-heptyloxolan-2-one
Sinónimos: gamma-undecalactone 1,4-undecanolide gamma-undekalakton gamma-undecalactone (natural) aldehyde C-14 peach peach lactone gamma-undecanolide 1,4-hendecanolide peach aldehyde 4-undecanolide
Peso molecular (g/mol): 184.28
Fórmula molecular: C11H20O2
InChi Key: PHXATPHONSXBIL-JTQLQIEISA-N
SMILES: CCCCCCC[C@H]1CCC(=O)O1
Punto de ebullición 
  • (2)
  • (3)
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Forma física 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)