CAS RN 104296-35-7
CAS RN 104296-35-7
IUPAC Name:
ethyl 5-(furan-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Sinónimos:
ethyl 5-(furan-2-yl)-1-methylpyrazole-3-carboxylate
Peso molecular (g/mol):
220.23
Fórmula molecular:
C11H12N2O3
InChi Key:
QEOVLTVAGMDVLQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCOC(=O)C1=NN(C)C(=C1)C1=CC=CO1
1
–
1
de
1
resultados