man

Test

CAS RN 107-13-1

CH2N

CAS RN 107-13-1

IUPAC Name: prop-2-enenitrile
Sinónimos: acrylonitrile caswell no. 010 miller fumigrain acritet ccris 8 epa pesticide chemical code 000601 VCN nitrile acrilico cyanure de vinyle akrylonitryl
Peso molecular (g/mol): 53.06
Fórmula molecular: C3H3N
InChi Key: NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C=CC#N
Peso molecular (g/mol) 
  • (4)
  • (5)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (3)
  • (4)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (4)
Forma física 
  • (7)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (7)
  • (1)
  • (1)