Learn More
Acrilonitrilo, +99 %, estabilizado con ca-4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11494354
Acrilonitrilo, +99 %, estabilizado con ca-4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494354
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Código de producto. 11494354
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13058.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Acrylonitrile acts as a monomer used in the production of polyacrlonitrile plastics, adhesives and synthetic rubber. It is also used for the synthesis of copolymers such as styrene-acrylonitrile, acrylonitrile butadiene styrene, acrylonitrile styrene acrylate. It is involved in the preparation of adiponitrile by dimerization, which finds application in polyamide synthesis. It acts as a precursor to acrylamide and acrylic acid. It is used as dienophile in Diels-Alder reactions. It acts as a chemical intermediate in the synthesis of antioxidants, active pharmaceutical ingredients, dyes, and surface-active agents. Further, it is utilized for the preparation of acrylic fibers, resins and nitrile rubbers. In addition to this, it serves as a fumigant for food commodities, flour milling, and bakery food processing equipment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acrilonitrilo actúa como monómero utilizado en la producción de plásticos de poliacrilonitrilo, adhesivos y caucho sintético. También se utiliza para la síntesis de copolímeros como estireno-acrilonitrilo, acrilonitrilo butadieno estireno o acrilato de acrilonitrilo estireno. Está involucrado en la preparación de adiponitrilo por dimerización, que se puede utilizar en la síntesis de poliamida. Actúa como precursor de la acrilamida y el ácido acrílico. Se utiliza como dienófilo en las reacciones de Diels-Alder. Actúa como intermediario químico en la síntesis de antioxidantes, ingredientes farmacéuticos activos, colorantes y agentes con actividad de superficie. Además, se utiliza para la preparación de fibras acrílicas, resinas y cauchos de nitrilo. Además de esto, sirve como fumigante para productos alimenticios, moliendas de harina y equipos de procesamiento de alimentos de panadería.
Solubilidad
Miscible con isopropanol, etanol, éter, acetona, agua, tetracloruro de carbono, acetato de etilo, tolueno y benceno.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos, álcalis, metales, bromo, peróxidos y cobre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-13-1
Fórmula molecular C3H3N
Peso molecular (g/mol) 53.064
Número MDL MFCD00001927
Clave InChI NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acrylonitrile, 2-propenenitrile, vinyl cyanide, propenenitrile, cyanoethylene, carbacryl, fumigrain, acritet, acrylon, ventox
PubChem CID 7855
ChEBI CHEBI:28217
Nombre IUPAC prop-2-enenitrilo
SMILES C=CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acrylonitrile
Nombre de nota stabilized with ≈40ppm 4-methoxyphenol
Punto de fusión °C to 84°C
Densidad 0.806
Punto de ebullición 77°C to 78°C
Temperatura de inflamación 0°C (32°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal CH2=CHCN
Índice de refracción 1.391
Cantidad 500 mL
Número UN UN1093
Beilstein 605310
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,131
Información de solubilidad Miscible with isopropanol,ethanol,ether,acetone,water,carbon tetrachloride,ethyl acetate,toluene and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 53.06
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10207937 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2023 Catalog NumberA13058.0F,A13058.AE,A13058.AP
Número de loteY23I008 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/01/2023 Catalog NumberA13058.0F,A13058.AE,A13058.AP
Número de loteA0447177 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/12/2022 Catalog NumberA13058.0F,A13058.AE,A13058.AP
Número de lote10230730 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA13058.0F,A13058.AE,A13058.AP
Número de loteI05S025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA13058.0F,A13058.AE,A13058.AP
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acrylonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acrylonitrile
RUO – Research Use Only
Título del producto
Acrilonitrilo, +99 %, estabilizado con ca-4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals >