CAS RN 108-26-9
CAS RN 108-26-9
IUPAC Name:
3-methyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one
Sinónimos:
3-methyl-5-pyrazolone
Peso molecular (g/mol):
98.11
Fórmula molecular:
C4H6N2O
InChi Key:
NHLAPJMCARJFOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=NNC(=O)C1
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Metil-2-pirazolin-5-ona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 108-26-9 Fórmula molecular: C4H6N2O Peso molecular (g/mol): 98.105 Número MDL: MFCD00020699 Clave InChI: NHLAPJMCARJFOG-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 3-methyl-2-pyrazolin-5-one,3-methyl-5-pyrazolone,3-methyl-1h-pyrazol-5 4h-one,3h-pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl,3-methyl-pyrazolon-5,2-pyrazolin-5-one, 3-methyl,3-methyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one,5-methyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one,2,4-dihydro-5-methyl-3h-pyrazol-3-one,3-methyl-pyrazolon-5 german PubChem CID: 7920 Nombre IUPAC: 3-metil-1,4-dihidropirazol-5-ona SMILES: CC1=NNC(=O)C1