man

Test

CAS RN 109-89-7

CH3HNH3C

CAS RN 109-89-7

IUPAC Name: diethylamine
Sinónimos: diethylamine
Peso molecular (g/mol): 73.14
Fórmula molecular: C4H11N
InChi Key: HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCNCC
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
Punto de ebullición 
  • (3)
  • (4)
  • (9)
  • (1)
Forma física 
  • (1)
  • (14)
Grado 
  • (2)
  • (1)
  • (7)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (14)
  • (2)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (1)