CAS RN 111-42-2
CAS RN 111-42-2
Dietanolamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 111-42-2 Fórmula molecular: C4H11NO2 Peso molecular (g/mol): 105.14 Número MDL: MFCD00002843 Clave InChI: ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: diethanolamine,2,2'-iminodiethanol,diolamine,iminodiethanol,bis 2-hydroxyethyl amine,diethylolamine,n,n-diethanolamine,diethanolamin,2,2'-dihydroxydiethylamine,ethanol, 2,2'-iminobis PubChem CID: 8113 ChEBI: CHEBI:28123 Nombre IUPAC: 2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethan-1-ol SMILES: OCCNCCO
Dietanolamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 111-42-2 Fórmula molecular: C4H11NO2 Peso molecular (g/mol): 105.14 Número MDL: MFCD00002843 Clave InChI: ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: diethanolamine,2,2'-iminodiethanol,diolamine,iminodiethanol,bis 2-hydroxyethyl amine,diethylolamine,n,n-diethanolamine,diethanolamin,2,2'-dihydroxydiethylamine,ethanol, 2,2'-iminobis PubChem CID: 8113 ChEBI: CHEBI:28123 Nombre IUPAC: 2-(2-hidroxietilamino)etanol SMILES: OCCNCCO
Solución de dietanolamina para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
CAS: 111-42-2 Fórmula molecular: C4H11NO2 Peso molecular (g/mol): 105.14 Número MDL: MFCD00002843 Clave InChI: ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 8113 ChEBI: CHEBI:28123 Nombre IUPAC: 2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethan-1-ol SMILES: OCCNCCO
Dietanolamina, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 111-42-2 Fórmula molecular: C4H11NO2 Peso molecular (g/mol): 105.14 Número MDL: MFCD00002843 Clave InChI: ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: diethanolamine,2,2'-iminodiethanol,diolamine,iminodiethanol,bis 2-hydroxyethyl amine,diethylolamine,n,n-diethanolamine,diethanolamin,2,2'-dihydroxydiethylamine,ethanol, 2,2'-iminobis PubChem CID: 8113 ChEBI: CHEBI:28123 Nombre IUPAC: 2-(2-hidroxietilamino)etanol SMILES: OCCNCCO
Dimetilformamida, extra pura, SLR, Fisher Chemical
CAS: 111-42-2 Fórmula molecular: C4H11NO2 Número MDL: 2843