man

Test

CAS RN 11138-66-2

NH2H2NOOHHClHCl

CAS RN 11138-66-2

IUPAC Name: 2-(2,4-diaminophenoxy)ethan-1-ol dihydrochloride
Sinónimos: 2-(2,4-diaminophenoxy)ethanol dihydrochloride
Peso molecular (g/mol): 241.11
Fórmula molecular: C8H14Cl2N2O2
InChi Key: VXYWXJXCQSDNHX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.Cl.NC1=CC(N)=C(OCCO)C=C1
Grado 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados