Corning™ Matraces Erlenmeyer de policarbonato desechables
Fabricados con policarbonato ópticamente transparente para una visibilidad y durabilidad óptimas. Los Erlenmeyer de policarbonato desechables Corning™ son ideales para aplicaciones de cultivos en agitador.
Detalles adicionales:
Peso:
3.06000kg
Exención de responsabilidad:
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.
Specification
Capacidad (imperial) | 8.45 oz., 8,45 oz |
---|---|
Color del tapón | Naranja |
Material del cierre | Polypropylene, Polipropileno |
Descripción | Estilo superior: de rosca |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 3,1 cm, 3,1 cm |
Capacidad (métrico) | 250 mL |
Material | Policarbonato |
Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones de cultivo con agitador |
Graduaciones | 25 mL |
Estilo de cuello | Boca ancha, Boca ancha |
N.º por caja | 50/Cs., 50/Cs. |
N.° por paquete | 1/Paq., 1/Paq. |
Desechables | Sí, Sí |
Mouth Style | Ancha, Ancha |
Esterilidad | Estéril, Estéril |
Tipo de tapón | Tapón de rosca, Ventilado, Tapón de rosca, Ventilado |