Learn More
Corning™ Matraces Erlenmeyer de policarbonato
Fabricados con policarbonato ópticamente transparente para una visibilidad y durabilidad óptimas. Los Erlenmeyer de policarbonato desechables Corning™ son ideales para aplicaciones de cultivos en agitador.
388.26€ - 646.17€
Especificaciones
Color del tapón | Naranja |
---|---|
Material del cierre | Polipropileno |
Descripción | Estilo superior: de rosca |
Material | Policarbonato |
Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones de cultivo con agitador |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior del cuello (métrico) | Tipo de tapón | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior del cuello (métrico) | Tipo de tapón | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10022611
![]() ![]() |
Corning™
431144 |
250 mL | 3,1 cm | Tapón de rosca, Ventilado | 25 mL |
646.17€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
10352742
![]() ![]() |
Corning™
431145 |
500 mL | 4,3 cm | Tapón de rosca, Ventilado | 50 mL |
433.98€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
10537041
![]() ![]() |
Corning™
431146 |
1 L | 4,3 cm | Plano | 50 mL |
541.04€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10114101
![]() ![]() |
Corning™
431147 |
1 L | 4,3 cm | Tapón de rosca, Ventilado | 50 mL |
603.21€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
10045411
![]() ![]() |
Corning™
431143 |
125 mL | 2,6 cm | Tapón de rosca, Ventilado | 25 mL |
593.43€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
10654541
![]() ![]() |
Corning™
430421 |
125 mL | 2,6 cm | Plano | 25 mL |
464.75€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
10716851
![]() ![]() |
Corning™
430183 |
250 mL | 3,1 cm | Plano | 25 mL |
550.83€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10664541
![]() ![]() |
Corning™
430422 |
500 mL | 4,3 cm | Plano | 50 mL |
388.26€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
Descripción
- Se pueden utilizar para cultivos o almacenamiento de medios
- Graduados con boca ancha
- Envase individual
- Esterilizados mediante radiación gamma y con certificado de apirógenos
- Sin ARNasa ni ADNasa
- Tapones de rosca de polipropileno de dos posiciones estándar o tapones de ventilación con membrana hidrófoba de 0.2 μm
- Esterilizables en autoclave según las instrucciones suministradas
Especificaciones
Naranja | |
Estilo superior: de rosca | |
Para aplicaciones de cultivo con agitador | |
1/Paq. | |
Ancha |
Polipropileno | |
Policarbonato | |
Boca ancha | |
Sí | |
Estéril, Estéril |
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.