Learn More
Corning™ Matraces Erlenmeyer de policarbonato
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Fabricados con policarbonato ópticamente transparente para una visibilidad y durabilidad óptimas. Los Erlenmeyer de policarbonato desechables Corning™ son ideales para aplicaciones de cultivos en agitador.
Marca:  Corning™ 431143
520.46 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10045411
  • 593.43€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con policarbonato ópticamente transparente
  • Ideales para aplicaciones de cultivos en agitador
  • Tapones de ventilación disponibles para aplicaciones que requieren intercambio de gases estériles.
  • Esterilizadas mediante radiación gamma y certificadas como apirógenas
  • Sin ARNasa ni ADNasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
4,22 oz
Polypropylene, Polipropileno
2,6 cm
Policarbonato
25 mL
50/Cs.
Estéril, Estéril
Naranja
Estilo superior: de rosca
125 mL
For shaker culture applications, Para aplicaciones de cultivo con agitador
Boca ancha
1/Paq.
Ancha
Tapón de rosca, Ventilado
Documentos
Product Information
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote34524010 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha17/04/2025 Catalog Number431143
Número de lote31724009 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha17/04/2025 Catalog Number431143
Número de lote26224008 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha01/03/2025 Catalog Number431143
Número de lote20724007 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha03/01/2025 Catalog Number431143
Número de lote20424006 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha03/01/2025 Catalog Number431143
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Corning™ Matraces Erlenmeyer de policarbonato > Liso; ventilación; 125 ml
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.