Learn More
Mettler Toledo™ Kit de campo SG 23SevenGo Duo™
Almacena hasta 99 registros GLP para mediciones móviles de pH, mV, conductividad, TDS, salinidad y resistencia específica. El kit de campo SG23 SevenGo Duo™ Mettler Toledo™ puede usarse tanto en el campo como en el entorno de producción. El instrumento se caracteriza por su facilidad de uso y su excelente ergonomía.
Marca: Mettler Toledo™ 51302603
1975.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
El medidor de pH/mV/conductividad SG23 SevenGo Duo™ es el más adecuado para realizar mediciones rutinarias paralelas en modo de canal doble. Además, también ofrece Intelligent Sensor Management (Gestión de sensor inteligente) (ISM™), una sofisticada función de seguridad que detecta automáticamente el sensor conectado y utiliza los datos de calibración más actualizados almacenados en el chip del sensor.
- Maletín de transporte duradero: El maletín uGo almacena de forma segura el instrumento, los sensores y los accesorios y el interior se mantiene herméticamente sellado
- Trabajo de campo: La funcionalidad de pulsar una sola tecla combina facilidad de uso, calidad y medición fiable
- De un vistazo: La pantalla grande muestra todos los ajustes relevantes y resalta la artículos más importantes
- Una obra maestra de la ergonomía: SevenGo Duo™ se ajusta perfectamente a cualquier mano con tamaños de botones que reflejan su importancia
- Pinza de electrodo giratoria: El clip se puede fijar a la izquierda o a la derecha para permitir que las mediciones se tomen con una sola mano
- Impermeable y resistente al polvo: Todo el sistema está equipado para las condiciones más adversas y sigue el grado IP (Ingress Protection) 67
- Kit de campo completo: Incluye el instrumento, los sensores InLab con ISM™, un cable fijo de 2 m o 5 m, una pinza de electrodo, un maletín uGo, y frascos de calibración y soluciones
Especificaciones
±0,01% | |
±0,01 | |
± 0,5 °C | |
1,5 V | |
Medidor de pH/conductividad SevenGo Duo SG23-FK5-Kit | |
LCD | |
De 0,10 μS/cm a 500 mS/cm | |
De 0 a 14 | |
De 0 a 80 ppt | |
0,01 | |
Adecuado para mediciones móviles tanto en el campo como en el entorno de producción | |
Entradas del sensor de pH: BNC, RCA/cincha (con IP67) Entrada de sensor de conductividad: LTW de 7 pines (IP67) |
|
99 medidas | |
4 Pilas AA o acumuladores NiMH de 1,3 V | |
5–85 % (no cond.) | |
1 | |
Desde 0,01 hasta 0,1 | |
± 0,5 °C | |
0,1 °C | |
357 g (sin baterías) |
±1 | |
± 0,5 °C | |
± 0,5 °C | |
3 | |
Canal doble | |
IP 67 | |
-1999 - 1999 mV | |
De 0,00 a 100,0 Mohm/cm | |
De 0,01 mg/l a 300 g/l | |
De -5,0 °C a +105 °C | |
InLab Expert Pro-ISM, InLab738-ISM (con IP67 y cable de 5 m) y uGo | |
Chino, chino (TW), croata, checo, danés, holandés, inglés (R.U.), inglés (EE. UU.), francés, alemán, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués (BR), ruso, eslovaco, esloveno, español, sueco, tailandés, turco, vietnamita | |
SG23-FK5 | |
Kit de campo | |
Desde 0,01 hasta 1 | |
Desde 0,01 hasta 0,1 | |
Desde 0,01 hasta 1 | |
De 0 °C a 40 °C | |
220 x 90 x 45 mm |