Learn More
Axygen™ 0.2 mL Polypropylene PCR Tube Strips
Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de tapón:
Abovedado
Plano
Tamaño de la unidad:
paquete de 1260
Descripción
La tira de 8 tubos de pared fina y 0,2 ml Axygen™ para PCR, disponibles en varios colores, están diseñados para adaptarse a una amplia variedad de termocicladores. La pared de grosor ultrafino y uniforme permite una transferencia térmica precisa. El tapón de inserción uniforme garantiza un ajuste hermético para evitar la evaporación.
- Sin ARNasa/ADNasa
- Apirógenas
- No estéril
- Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 %
- Tapones incluidos
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Transparente |
| Volumen (métrico) | 0,2 mL |
| Cantidad | 1260 tiras/caja (8 tubos/tira) |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de tapón | Abovedado |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction