Learn More
Axygen™ 0.2 mL Polypropylene PCR Tube Strips
Available in a variety of colors for easy sample identification. Axygen™ 8-Strip PCR Tubes, 0.2 mL are constructed of sturdy polypropylene. Each non-sterile, conical tube features thin and consistent wall thickness. Sold with flat or domed caps to prevent sample loss or without caps.
1420.84€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Volumen (métrico) | 0,2 mL |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16272591
|
Axygen™
PCR-0208-AD-C |
Abovedado |
1420.84€
paquete de 1260 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16282591
|
Axygen™
PCR-0208-AF-C |
Plano |
1420.84€
paquete de 1260 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Axygen™ 0.2 mL thin-wall 8 strip PCR tubes, available in an assortment of colors are designed to fit a wide variety of thermal cyclers. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer, even insertion cap ensures a tight fit to prevent evaporation.Especificaciones
Transparente | |
0,2 mL | |
No estéril |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Axygen™ 0.2 mL Polypropylene PCR Tube Strips