Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Tiras de tubos para PCR de 0.2 ml
Ideales para su uso en termocicladores con fondo en V de 0,2 ml y 96 pocillos
Marca: Fisherbrand™ 14230212
186.70 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24367" para aplicar la oferta.
Descripción
Ideal para su uso en termocicladores con fondo en V de 0.2 ml y 96 pocillos
- 0,25 ml de volumen máximo de tubo cuando está cerrado
- Tiras de ocho tubos
- Se pueden cortar en tubos individuales
- Diseño de paredes finas
- Producción en sala limpia
- Polipropileno virgen
- Disponibles con tiras de tapas planas, de tapas abovedadas o sin tiras de tapas
Certifications
Certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógeno
Especificaciones
ADN humano, ARNasa, ADNasa, sin endotoxinas | |
0,2 ml | |
Termocicladores de fondo en V, 96 pocillos y 0,2 ml, para aplicaciones de PCR y qPCR/PCR en tiempo real | |
Abovedado | |
Tira |
Azul | |
250/caja | |
Polipropileno | |
96 | |
Tubos para PCR de pared fina y 8 tiras |