Learn More
uvex Casco de seguridad Pheos
Los cascos de seguridad UVEX Pheos presentan un diseño deportivo y ofrecen la máxima comodidad gracias a la ventilación Climazone y al flexible arnés de suspensión 3D. El casco rígido y resistente soporta fácilmente la presión desde el lado y cumple todos los requisitos de seguridad para la construcción o el trabajo industrial.
Marca: uvex 9772043
24.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Características generales:
- Arnés de suspensión con sistema de trinquete de rueda para un ajuste variable de la anchura
- Casco de seguridad con ranura para linterna de casco en la parte frontal
- Adaptadores Euroslot en el lateral (30 mm) para fijar orejeras y el sistema de visera Uvex Pheos
- Características de protección:
- Cumple los requisitos estándar y adicionales de EN 397 para salpicaduras de metales fundidos (MM) y temperaturas muy bajas (-30 °C)
- Características de confort:
- Arnés de suspensión con sistema de trinquete de rueda para un ajuste variable de la anchura
- La fijación de banda textil de seis puntos garantiza un ajuste y comodidad óptimos
- Tres orificios de ventilación ajustables para una ventilación máxima
Especificaciones
EN397 | |
Hard Hats | |
Bioplástico | |
Casco de seguridad | |
Borde acortado | |
Front Brim |
Blanco | |
Industria, trabajos de construcción de carreteras, construcción de tuberías y alcantarillado, trabajos de construcción y hormigón, trabajos de albañilería, albañilería, trabajos de yesería, trabajos de demolición y desmantelamiento, construcción de puentes y túneles, construcción de calles principales, metalurgia | |
B-S-WR | |
Entre 52 y 61 cm | |
Vented |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.