Learn More
uvex Casco de seguridad Pheos
Los cascos de seguridad UVEX Pheos presentan un diseño deportivo y ofrecen la máxima comodidad gracias a la ventilación Climazone y al flexible arnés de suspensión 3D. El casco rígido y resistente soporta fácilmente la presión desde el lado y cumple todos los requisitos de seguridad para la construcción o el trabajo industrial.
25.25€ - 26.20€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN397 |
---|---|
Color | Blanco |
Para utilizar con (equipo) | Hard Hats |
Para utilizar con (aplicación) | Industria, trabajos de construcción de carreteras, construcción de tuberías y alcantarillado, trabajos de construcción y hormigón, trabajos de albañilería, albañilería, trabajos de yesería, trabajos de demolición y desmantelamiento, construcción de puentes y túneles, construcción de calles principales, metalurgia |
Material | Bioplástico |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17669795
|
uvex
9772042 |
B-WR |
25.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17679795
|
uvex
9772043 |
B-S-WR |
26.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Características generales:
- Arnés de suspensión con sistema de trinquete de rueda para un ajuste variable de la anchura
- Casco de seguridad con ranura para linterna de casco en la parte frontal
- Adaptadores Euroslot en el lateral (30 mm) para fijar orejeras y el sistema de visera Uvex Pheos
- Características de protección:
- Cumple los requisitos estándar y adicionales de EN 397 para salpicaduras de metales fundidos (MM) y temperaturas muy bajas (-30 °C)
- Características de confort:
- Arnés de suspensión con sistema de trinquete de rueda para un ajuste variable de la anchura
- La fijación de banda textil de seis puntos garantiza un ajuste y comodidad óptimos
- Tres orificios de ventilación ajustables para una ventilación máxima
Especificaciones
EN397 | |
Hard Hats | |
Bioplástico | |
Entre 52 y 61 cm | |
Front Brim |
Blanco | |
Industria, trabajos de construcción de carreteras, construcción de tuberías y alcantarillado, trabajos de construcción y hormigón, trabajos de albañilería, albañilería, trabajos de yesería, trabajos de demolición y desmantelamiento, construcción de puentes y túneles, construcción de calles principales, metalurgia | |
Casco de seguridad | |
Vented |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
uvex Casco de seguridad Pheos