Learn More
Thermo Scientific™ Solución salina al 0,85 %
Realice la dilución de la muestra en procedimientos cualitativos en aplicaciones microbianas con esta solución salina isotónica.
Marca: Thermo Scientific™ BO0334B
Descripción
Realice la dilución de muestras en procedimientos cualitativos en aplicaciones microbianas con la solución salina isotónica Thermo Scientific™ Oxoid™ al 0,85 %.La concentración de cloruro de sodio al 0,9 % mantiene el equilibrio osmótico del medio y, por tanto, mantiene la morfología y la integridad celular.La solución no interfiere con ninguna reacción bioquímica o prueba de susceptibilidad a los antibióticos. Está recomendado por el Clinical and Laboratory Standards Institute (CLI) para la preparación de suspensiones bacterianas utilizadas para las pruebas de susceptibilidad.1,2
Utilice solución salina al 0,85 % para realizar diluciones de diferentes muestras.- Proporciona protección osmótica para las células microbianas durante los procedimientos cualitativos.
- Recomendada por varios autores y fabricantes para preparar suspensiones de organismo de prueba para mantener la integridad y viabilidad de las células bacterianas.3
- Listo para su uso.
Especificaciones
Incolora, transparente | |
Solución salina al 0,85 % | |
Reino Unido | |
3,0 g ± 0,3 g | |
Paquete de 24 |
De 2 a 25 °C | |
Frascos Bijou | |
Solución | |
24 frascos universales con tapón de rosca de plástico en una caja |