Learn More
Thermo Scientific™ Solución salina al 0,85 %
Realice la dilución de la muestra en procedimientos cualitativos en aplicaciones microbianas con esta solución salina isotónica.
32.75€ - 384.00€
Especificaciones
Color | Incolora, transparente |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 2 a 25 °C |
Descripción | Solución salina al 0,85 % |
Origen de fabricación | Reino Unido |
Tipo de producto | Solución |
Código de producto | Marca | Cantidad | Peso de llenado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Peso de llenado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12608697
|
Thermo Scientific™
BO0334B |
Paquete de 24 | 3,0 g ± 0,3 g | N/A | |||||
13225649
|
Thermo Scientific™
BO0334E |
24/paq. | 10,0 g + 0,3 g |
139.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12977048
|
Thermo Scientific™
EB0334B |
200/paq. | De 3,0 g a 3,3 g |
384.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Realice la dilución de muestras en procedimientos cualitativos en aplicaciones microbianas con la solución salina isotónica Thermo Scientific™ Oxoid™ al 0,85 %.La concentración de cloruro de sodio al 0,9 % mantiene el equilibrio osmótico del medio y, por tanto, mantiene la morfología y la integridad celular.La solución no interfiere con ninguna reacción bioquímica o prueba de susceptibilidad a los antibióticos. Está recomendado por el Clinical and Laboratory Standards Institute (CLI) para la preparación de suspensiones bacterianas utilizadas para las pruebas de susceptibilidad.1,2
Utilice solución salina al 0,85 % para realizar diluciones de diferentes muestras.- Proporciona protección osmótica para las células microbianas durante los procedimientos cualitativos.
- Recomendada por varios autores y fabricantes para preparar suspensiones de organismo de prueba para mantener la integridad y viabilidad de las células bacterianas.3
- Listo para su uso.
Especificaciones
Incolora, transparente | |
Solución salina al 0,85 % | |
Solución |
De 2 a 25 °C | |
Reino Unido |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 52 semanas