Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol |
Punto de fusión | -4.0°C |
Color | Blanco a amarillo |
Densidad | 1.5960g/mL |
Punto de ebullición | 59.0°C |
Temperatura de inflamación | >100°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | (CF3)2CHOH |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464628 | Certificado de análisis | 30/07/2024 | 445820500,445820100,445822500 |
A0435430 | Certificado de análisis | 16/10/2023 | 445820500,445820100,445822500 |
A0451404 | Certificado de análisis | 02/05/2023 | 445820500,445820100,445822500 |
A0452380 | Certificado de análisis | 27/04/2023 | 445820500,445820100,445822500 |
A0393606 | Certificado de análisis | 14/12/2022 | 445820500,445820100,445822500 |
Seguridad y manipulación
- 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.