Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 12665007
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12665007
50 ml, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 ml
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 12665007
Marca: Thermo Scientific Acros 445820500
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 920-66-1
Fórmula molecular C3H2F6O
Peso molecular (g/mol) 168.04
Clave InChI BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alcohol hexafluoroisopropílico, bistrifluorometilmetanol, alcohol 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropílico, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcoholMostrar másMostrar menos
PubChem CID 13529
ChEBI CHEBI:63104
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol
SMILES C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Punto de fusión -4.0 °C
Color Blanco a amarillo
Densidad 1.5960 g/ml
Punto de ebullición 59.0°C
Temperatura de inflamación >100 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CF3)2CHOH
Índice de refracción De 1.2740 a 1.2770
Cantidad 50 ml
Residuos después de la evaporación 0.001 % máx.
Gravedad específica 1.596
Información de solubilidad Solubilidad en agua: 1000 g/l (25 °C)
Viscosidad 1.65 mPa.s (20 °C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.04
Porcentaje de pureza 99 %
Grado Análisis
Forma física Sólido
Mostrar más Weniger anzeigen
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0464628 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/07/2024 Catalog Number445820500,445820100,445822500
Número de loteA0435430 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/10/2023 Catalog Number445820500,445820100,445822500
Número de loteA0451404 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number445820500,445820100,445822500
Número de loteA0452380 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/04/2023 Catalog Number445820500,445820100,445822500
Número de loteA0393606 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number445820500,445820100,445822500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt