Learn More
1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanodiona, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11351377
1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanodiona, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351377
5 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Código de producto. 11351377
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L01693.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione acts as a chelating ligand. It is used as liquid crystal intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanodiona actúa como un ligando quelante. Se utiliza como intermedio de cristal líquido.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes, agentes reductores y agua. Higroscópico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1522-22-1
Fórmula molecular C5H2F6O2
Peso molecular (g/mol) 208.059
Número MDL MFCD00000426
Clave InChI QAMFBRUWYYMMGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedione, 2,4-pentanedione, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro, hexafluoro-2,4-pentanedione, hfac, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentadione, 1,3-bis trifluoromethyl propane-1,3-dione, 1,1,1-trifluoro-3-trifluoroacetyl acetone, 2,4-dioxo-1,1,1,5,5,5-hexafluoropentaneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 73706
Nombre IUPAC 1,1,1,5,5,5-hexafluoropentano-2,4-diona
SMILES C(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione
Densidad 1.486
Punto de ebullición 69°C to 71°C
Temperatura de inflamación 32°C (89°F)
Índice de refracción 1.334
Cantidad 5 g
Número UN UN2920
Beilstein 1790138
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.06
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0460967 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberL01693.22,L01693.14,L01693.06
Número de loteA23T028 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL01693.22,L01693.14,L01693.06
Número de lote10221563 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL01693.22,L01693.14,L01693.06
Número de lote10145377 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL01693.22,L01693.14,L01693.06
Número de lote10174672 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL01693.22,L01693.14,L01693.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanodiona, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals >