Learn More
Digluconato de clorhexidina, solución acuosa al 20 % p/v, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11334098
Digluconato de clorhexidina, solución acuosa al 20 % p/v, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334098
100 mL
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
4 x 500 mL
Código de producto. 11334098
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041385.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El digluconato de clorhexidina, solución acuosa al 20 p/v, se utiliza como agente antiséptico oral y antimicrobiano. Es un ingrediente activo en enjuagues bucales germicidas, champús para mascotas, lubricantes, toallitas quirúrgicas y jabón para manos. Se utiliza en el estudio sobre el rol de los aceites esenciales en la mejora de la antisepticemia cutánea. Desempeña un papel vital como desinfectante y conservante en los productos farmacéuticos. También se utiliza como aditivo en cosméticos como cremas, dentífricos y desodorantes.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol y acetona.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18472-51-0
Fórmula molecular C34H54Cl2N10O14
Peso molecular (g/mol) 897.76
Número MDL MFCD00083599
Clave InChI YZIYKJHYYHPJIB-UUPCJSQJSA-N
Sinónimo peridex, periogard, chlorhexidine gluconate, 1,1'-hexamethylene bis 5-p-chlorophenyl biguanide di-d-gluconate
PubChem CID 60148207
Nombre IUPAC Ácido (1E)-2-[6-[[amino-[(E)-[amino-(4-cloroanilino)metilideno]amino]metilideno]amino]hexil]-1-[amino-(4-cloroanilino)metilideno]guanidina;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanoico;sulfanoMostrar másMostrar menos
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=NC(N)=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(Cl)C=C1Mostrar másMostrar menos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorhexidine digluconate
Nombre de nota Non-sterile
Color Incolora
Densidad 1.06 g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo Sol. ac. al 20% p/v
Cantidad 100 mL
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 897.76
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. al 20% p/v
Forma física Líquido
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP25L043 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/03/2025 Catalog Number041385.AP,041385.AC,041385.AE,041385.AY
Número de loteP24L029 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/03/2025 Catalog Number041385.AP,041385.AC,041385.AE,041385.AY
Número de loteR28G002 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/12/2024 Catalog Number041385.AP,041385.AC,041385.AE,041385.AY
Número de loteU20K028 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/09/2024 Catalog Number041385.AP,041385.AC,041385.AE,041385.AY
Número de loteT18K009 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/08/2024 Catalog Number041385.AP,041385.AC,041385.AE,041385.AY
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorhexidine digluconate, 20% w/v aqueous solution, non-sterile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Chlorhexidine digluconate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Digluconato de clorhexidina, solución acuosa al 20 % p/v, Thermo Scientific Chemicals >