Learn More
1,1,3,3-Tetrametilguanidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
24.70€ - 177.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 80-70-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H13N3 |
Peso molecular (g/mol) | 115.18 |
Número MDL | MFCD00008323 |
Clave InChI | KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | tetramethylguanidine, n,n,n',n'-tetramethylguanidine, guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethyl guanidine, unii-vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl guanidine, n,n-1,1,3,3-tetramethylguanidine, vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl-guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl-guanidine |
PubChem CID | 66460 |
Nombre IUPAC | 1,1,3,3-tetrametilguanidina |
SMILES | CN(C)C(=N)N(C)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11434250
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12314.AC |
25 mL |
24.70€
25 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11485063
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12314.AE |
100 mL |
50.90€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11495063
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12314.AP |
500 mL |
177.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
1,1,3,3-Tetramethylguanidine is employed as a polyurethane foam catalyst, as an accelerator for the syntheses of polysulfured rubber. It is also used as a strong base in the photochemical (couplers) and in the pharmaceutical (steroids) industries. It is essential for the preparation of alkyl nitriles from alkyl halides and 3'-alkylthymidines from 3'-nitrothymidines. It serves as an efficient and selective catalyst for the benzoylation of alcohols. It replaces the expensive bases 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU) and 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene (DBN) in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa 1,1,3,3-tetrametilguanidina se emplea como catalizador de espuma de poliuretano, como acelerador para las síntesis del caucho polisulfurado. También se utiliza como base fuerte en las industrias fotoquímicas (acopladores) y farmacéuticas (esteroides). Es esencial para la preparación de nitrilos de alquilos a partir de haluros de alquilo y 3′-alquiltimidinas a partir de 3′-nitrotimidinas. Sirve como catalizador eficaz y selectivo para la benzoilación de alcoholes. Reemplaza las bases caras 1,8-diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno (DBU) y 1,5-diazabiciclo[4.3.0]non-5-eno (DBN) en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos minerales y orgánicos, y dióxido de carbono. Mantener alejado de fuentes de ignición
Identificadores de productos químicos
80-70-6 | |
115.18 | |
KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N | |
66460 | |
CN(C)C(=N)N(C)C |
C5H13N3 | |
MFCD00008323 | |
tetramethylguanidine, n,n,n',n'-tetramethylguanidine, guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethyl guanidine, unii-vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl guanidine, n,n-1,1,3,3-tetramethylguanidine, vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl-guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl-guanidine | |
1,1,3,3-tetrametilguanidina |
Especificaciones
1,1,3,3-Tetramethylguanidine | |
<-30°C | |
162°C | |
C5H13N3 | |
MFCD00008323 | |
969608 | |
tetramethylguanidine, n,n,n',n'-tetramethylguanidine, guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethyl guanidine, unii-vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl guanidine, n,n-1,1,3,3-tetramethylguanidine, vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl-guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl-guanidine | |
KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N | |
1,1,3,3-tetrametilguanidina | |
66460 | |
99% |
80-70-6 | |
0.918 | |
60°C (140°F) | |
1.469 | |
UN2920 | |
Air Sensitive | |
Miscible with water. | |
CN(C)C(=N)N(C)C | |
115.18 | |
115.18 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318-H226-H302
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
Líquido y vapor inflamables.
Nocivo en caso de ingestión.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P331-P363-P372-P374-P380-P501c
H226-H302+H332-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:LÍQUIDOS CORROSIVOS, INFLAMABLES, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 201-302-7
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar bajo argón.
RUO – Research Use Only