Learn More
1,1-Cyclohexanediacetic anhydride, Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Acros 358130050
Detalles adicionales : CAS : 1010-26-0 Peso : 0.00500kg
Especificaciones
CYCLOHEXANEDIACETICANHYDRIDE | |
1010-26-0 | |
De naranja a blanco | |
Frasco de vidrio | |
00040292 | |
3-Oxaspiro[5.5 ]undecane-2,4-dione | |
Crystalline Powder or Crystals |
1,1-Cyclohexanediacetic anhydride | |
67°C to 72°C | |
Conforms | |
C10 H14 O3 | |
5 g | |
182.22 |