Learn More
1,1-Cyclohexanediacetic anhydride, Thermo Scientific™
43.80€ - 118.00€
Especificaciones
Vector alfa | CYCLOHEXANEDIACETICANHYDRIDE |
---|---|
Nombre del producto químico o material | 1,1-Cyclohexanediacetic anhydride |
CAS | 1010-26-0 |
Punto de fusión | 67°C to 72°C |
Color | De naranja a blanco |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17780629
|
Thermo Scientific Acros
358130050 |
5 g |
43.80€
5 g |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17790629
|
Thermo Scientific Acros
358130250 |
25 g |
118.00€
25 g |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CYCLOHEXANEDIACETICANHYDRIDE | |
1010-26-0 | |
De naranja a blanco | |
Frasco de vidrio | |
00040292 | |
182.22 |
1,1-Cyclohexanediacetic anhydride | |
67°C to 72°C | |
Conforms | |
C10 H14 O3 | |
3-Oxaspiro[5.5 ]undecane-2,4-dione | |
Crystalline Powder or Crystals |