Learn More
1,10-Fenantrolina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
64.12€ - 1620.06€
CAS 66-71-7
Fórmula molecular C12H8N2
Peso molecular (g/mol) 180.21
Número MDL MFCD00011678
Clave InChI DGEZNRSVGBDHLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-phenanthroline, 4,5-diazaphenanthrene, orthophenanthroline, phenanthroline, 1,10-o-phenanthroline, phen, 2-phenanthroline, beta-phenanthroline, anhydrous, .beta.-phenanthroline
PubChem CID 1318
ChEBI CHEBI:44975
Nombre IUPAC 1,10-fenantrolina
SMILES C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10695972
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
157530050
5 g
64.12€
5 g
10337620
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
157530250
25 g
187.94€
25 g
10337481
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
157531000
100 g
507.53€
100 g
15294644
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
157535000
500 g
1620.06€
500 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
1,10-Fenantrolina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals