Learn More
1,3,5-Triaza-7-fosfaadamantano, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15462829
1,3,5-Triaza-7-fosfaadamantano, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462829
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15462829
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H66785.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53597-69-6
Fórmula molecular C6H12N3P
Peso molecular (g/mol) 157.157
Número MDL MFCD00154905
Clave InChI FXXRPTKTLVHPAR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane, 1,3,5-triaza-7-phosphatricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane,min, acmc-20ap5q, 1,5-triaza-9-phospha-adamantane, 1,5-triaza-7-phosphatricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1,3,5-triaza-7-phosphatricyclo 3.3.1.13.7 decane, 1,3,5-triaza-7-phosphatricyclo 3.3.1.1 3,7 decane
PubChem CID 143061
SMILES C1N2CN3CN1CP(C2)C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantane
Punto de fusión 244°C to 250°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.15
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Sólido
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteY07K029 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2024 Catalog NumberH66785.03,H66785.06
Número de loteX30K015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/11/2024 Catalog NumberH66785.03,H66785.06
Número de loteP27K016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/04/2024 Catalog NumberH66785.03,H66785.06
Número de loteZ13E035 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberH66785.03,H66785.06
Número de loteT14H009 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH66785.03,H66785.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
1,3,5-Triaza-7-fosfaadamantano, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals >