Learn More
1,3,5-Trimetoxibenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
26.93€ - 331.65€
CAS 621-23-8
Fórmula molecular C9H12O3
Peso molecular (g/mol) 168.19
Número MDL MFCD00008385
Clave InChI LKUDPHPHKOZXCD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phloroglucinol trimethyl ether, sym-trimethoxybenzene, benzene, 1,3,5-trimethoxy, 1,3,5-trimethyoxybenzene, unii-00vji3vg3d, 1,3,5-trimethoxy benzene, o,o,o-1,3,5-trimethylresorcinol, 00vji3vg3d, dsstox_cid_25963, dsstox_rid_81259
PubChem CID 69301
ChEBI CHEBI:31038
Nombre IUPAC 1,3,5-trimetoxibenceno
SMILES COC1=CC(OC)=CC(OC)=C1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11451738
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13981.09
10 g
26.93€
10 g
11461738
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13981.18
50 g
67.84€
50 g
11471738
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13981.30
250 g
331.65€
250 g
Descripción
Descripción
1,3,5-Trimethoxybenzene is a key component of the Chinese rose odor. It is used as a cosmetic agents. It was employed as secondary standard in quantitative proton NMR spectroscopy of pharmaceuticals. It cleaves p-methoxybenzyl protecting group on various alcohols and acids
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3,5-trimetoxibenceno es un componente clave del olor a rosa de China. Se utiliza como agente cosmético. Se ha empleado como estándar secundario en la espectroscopia de RMN de protones cuantitativos de productos farmacéuticos. Fractura el grupo protector p-metoxibencilo en varios alcoholes y ácidos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
621-23-8
168.19
LKUDPHPHKOZXCD-UHFFFAOYSA-N
69301
1,3,5-trimetoxibenceno
C9H12O3
MFCD00008385
phloroglucinol trimethyl ether, sym-trimethoxybenzene, benzene, 1,3,5-trimethoxy, 1,3,5-trimethyoxybenzene, unii-00vji3vg3d, 1,3,5-trimethoxy benzene, o,o,o-1,3,5-trimethylresorcinol, 00vji3vg3d, dsstox_cid_25963, dsstox_rid_81259
CHEBI:31038
COC1=CC(OC)=CC(OC)=C1
Especificaciones
1,3,5-Trimethoxybenzene
51°C to 53°C
85°C (185°F)
MFCD00008385
phloroglucinol trimethyl ether, sym-trimethoxybenzene, benzene, 1,3,5-trimethoxy, 1,3,5-trimethyoxybenzene, unii-00vji3vg3d, 1,3,5-trimethoxy benzene, o,o,o-1,3,5-trimethylresorcinol, 00vji3vg3d, dsstox_cid_25963, dsstox_rid_81259
LKUDPHPHKOZXCD-UHFFFAOYSA-N
1,3,5-trimetoxibenceno
69301
168.19
621-23-8
255°C
C9H12O3
1307993
Insoluble in water.
COC1=CC(OC)=CC(OC)=C1
168.19
CHEBI:31038
99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301
Tóxico en caso de ingestión.
P264-P270-P301+P312-P330-P501c
H302.
missing translation for 'einecsNumber' : 210-673-4
missing translation for 'rtecsNumber' : DC2810000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
Nombre del producto
  • 1,3,5-Trimethoxybenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,3,5-Trimethoxybenzene