Learn More
1,3-Diaminopropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11483914
1,3-Diaminopropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483914
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11483914
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11932.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
1,3-Diaminopropane is commonly used in the preparation of cholinesterase inhibitors and thrombosis inhibitors. It is also used as a polymer cross linkage agent, polyurethane extender and spray coatings. It is involved in the preparation of agrochemicals and pharmaceutical intermediates. Further, it acts as a building block in the synthesis of heterocyclic compounds, which finds application in textile finishing. In addition to this, it is used as a ligand and form coordination complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3-diaminopropano se usa comúnmente en la preparación de inhibidores de colinesterasa e inhibidores de trombosis. También se utiliza como agente de entrecruzamiento de polímeros, extensor de poliuretano y revestimiento en aerosol. Participa en la preparación de intermedios farmacéuticos y agroquímicos. Además, actúa como compuesto básico en la síntesis de compuestos heterocíclicos, que se aplica en el acabado textil. Asimismo, se utiliza como ligando y forma complejos de coordinación.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Higroscópico. Sensible al aire. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes fuertes y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-76-2
Fórmula molecular C3H10N2
Peso molecular (g/mol) 74.127
Número MDL MFCD00008228
Clave InChI XFNJVJPLKCPIBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-diaminopropane, 1,3-propanediamine, trimethylenediamine, 1,3-propylenediamine, propandiamine, alpha,omega-propanediamine, unii-cb3isl56kg, ccris 4054, 1,3-propane diamine, cb3isl56kgMostrar másMostrar menos
PubChem CID 428
ChEBI CHEBI:15725
Nombre IUPAC propano-1,3-diamina
SMILES C(CN)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Diaminopropane
Punto de fusión -12°C
Densidad 0.888
pH >12
Punto de ebullición 134°C to 136°C
Temperatura de inflamación 48°C (118°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.4573
Cantidad 500 mL
Número UN UN2734
Beilstein 605277
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.13
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0457118 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/02/2024 Catalog NumberA11932.AP,A11932.0F,A11932.AE
Número de lote10223197 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/01/2023 Catalog NumberA11932.AP,A11932.0F,A11932.AE
Número de loteJ3394A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA11932.AP,A11932.0F,A11932.AE
Número de lote10061007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA11932.AP,A11932.0F,A11932.AE
Número de lote10170206 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA11932.AP,A11932.0F,A11932.AE
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Diaminopropane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,3-Propanediamine
RUO – Research Use Only
Título del producto
1,3-Diaminopropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >