Learn More
1,4-Butanediol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11382176
1,4-Butanediol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382176
250 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
2500 g
Código de producto. 11382176
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L03491.30
Solicitar formato a granel o personalizado
1,4-Butanediol is commonly used as a solvent in the chemical industry to manufacture gamma-butyrolactone and elastic fibers like spandex. It is used as a cross-linking agent for thermoplastic urethanes, polyester plasticizers, paints and coatings. It undergoes dehydration in the presence of phosphoric acid yielded teterahydrofuran, which is an important solvent used for various applications. It acts an intermediate and is used to manufacture polytetramethylene ether glycol (PTMEG), polybutylene terephthalate (PBT) and polyurethane (PU). It finds application as an industrial cleaner and a glue remover.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-butanediol se utiliza comúnmente en el sector de la química como disolvente para fabricar gamma-butirolactona y fibras elásticas como el spandex. También funciona como agente de entrecruzante para uretanos termoplásticos, plastificantes de poliéster, pinturas y revestimientos. Sufre deshidratación en presencia de teterahidrofurano producido a partir de ácido fosfórico, un importante disolvente utilizado para diversas aplicaciones. Actúa como intermedio y se utiliza para fabricar éter de politetrametilenglicol (PTMEG), tereftalato de polibutileno (PBT) y poliuretano (PU). También se utiliza como limpiador industrial y eliminador de pegamento.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, dimetilsulfóxido y éteres de glicol. Ligeramente miscible con éter dietílico. No miscible con hidrocarburos alifáticos y aromáticos.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-63-4
Fórmula molecular C4H10O2
Peso molecular (g/mol) 90.12
Número MDL MFCD00002968
Clave InChI WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-butanediol, 1,4-butylene glycol, tetramethylene glycol, 1,4-dihydroxybutane, 1,4-tetramethylene glycol, tetramethylene 1,4-diol, sucol b, diol 14b, agrisynth b1d, unii-7xoo2le6g3Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 8064
ChEBI CHEBI:41189
Nombre IUPAC butano-1,4-diol
SMILES OCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Butanediol
Punto de fusión 19°C to 20°C
Densidad 1.017
Punto de ebullición 229°C to 230°C
Temperatura de inflamación 135°C (275°F)
Índice de refracción 1.446
Cantidad 250 g
Beilstein 1633445
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,dimethyl sulfoxide and glycol ethers. Slightly miscible with diethyl ether. Immiscible with aliphatic and aromatic hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10253182 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/11/2024 Catalog NumberL03491.30,L03491.0E,L03491.0B
Número de lote10249826 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/03/2024 Catalog NumberL03491.30,L03491.0E,L03491.0B
Número de lote10244587 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/11/2022 Catalog NumberL03491.30,L03491.0E,L03491.0B
Número de lote10243123 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/09/2022 Catalog NumberL03491.30,L03491.0E,L03491.0B
Número de lote10177697 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL03491.30,L03491.0E,L03491.0B
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Butanediol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,4-Butanediol
RUO – Research Use Only
Título del producto
1,4-Butanediol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >