Learn More
1,4-Butanodiol diglicidil éter, 60 %, técnico, Thermo Scientific Chemicals
236.18€ - 939.68€
CAS 2425-79-8
Fórmula molecular C10H18O4
Peso molecular (g/mol) 202.25
Número MDL MFCD00005146
Clave InChI SHKUUQIDMUMQQK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1,4-butanediol diglycidyl ether, 1,4-diglycidyloxybutane, 1,4-bis glycidyloxy butane, butanediol diglycidyl ether, araldit dy 026, 1,4-butane diglycidyl ether, grilonit rv 1806, 1,4-diglycidloxybutane, chs-rr2, 1,4-bis 2,3-epoxypropoxy butane
PubChem CID 17046
Nombre IUPAC 2-[4-(oxiran-2-ilmetoxi)butoximetil]oxirano
SMILES C(CCOCC1CO1)COCC1CO1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10235820
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
154315000
500 g
236.18€
500 g
10105693
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
154310025
2.5 kg
939.68€
2.50 Kg
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
2425-79-8
202.25
SHKUUQIDMUMQQK-UHFFFAOYNA-N
17046
C(CCOCC1CO1)COCC1CO1
C10H18O4
MFCD00005146
1,4-butanediol diglycidyl ether, 1,4-diglycidyloxybutane, 1,4-bis glycidyloxy butane, butanediol diglycidyl ether, araldit dy 026, 1,4-butane diglycidyl ether, grilonit rv 1806, 1,4-diglycidloxybutane, chs-rr2, 1,4-bis 2,3-epoxypropoxy butane
2-[4-(oxiran-2-ilmetoxi)butoximetil]oxirano
Especificaciones
1, 4-Butanediol diglycidyl ether
2425-79-8
Amarillo
266.0°C
Auténtico
Frasco de vidrio
1.4600 to 1.4650
1.1
Solubility in water: 55,6g/L (20°C).
C(CCOCC1CO1)COCC1CO1
202.25
<15 mPa.s (25°C)
60%
Líquido
60%
60
1.1000g/mL
110°C
55% min. (GC)
C10H18O4
MFCD00005146
1,4-butanediol diglycidyl ether, 1,4-diglycidyloxybutane, 1,4-bis glycidyloxy butane, butanediol diglycidyl ether, araldit dy 026, 1,4-butane diglycidyl ether, grilonit rv 1806, 1,4-diglycidloxybutane, chs-rr2, 1,4-bis 2,3-epoxypropoxy butane
SHKUUQIDMUMQQK-UHFFFAOYNA-N
2-[4-(oxiran-2-ilmetoxi)butoximetil]oxirano
17046
202.25
Técnico
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación de la piel.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Nocivo en contacto con la piel.
Provoca lesiones oculares graves.
Nocivo en caso de inhalación.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo para los organismos acuáticos
Declaración GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
EN CASO DE
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 219-371-7
missing translation for 'rtecsNumber' : EJ5100000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Este producto se degrada de forma inevitable y progresiva en el almacenamiento.
Nombre del producto
  • 1,4-Butanediol diglycidyl ether
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.