Learn More
1-(4-Clorobencil)piperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
29.10€ - 477.00€
CAS | 23145-88-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C11H15ClN2 |
Peso molecular (g/mol) | 210.705 |
Número MDL | MFCD00040791 |
Clave InChI | GSJXJZOWHSTWOX-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1-4-chlorobenzyl piperazine, 1-4-chlorophenyl methyl piperazine, 4-chlorobenzylpiperazine, 1-4-chlorobenzyl-piperazine, 1-4-chloro-benzyl-piperazine, 1-4-chloro benzyl piperazine, n-4-chlorobenzyl piperazine, 4-chlorophenyl methyl piperazine, norhomochlorcyclizine, chlorobenzylpiperazin |
PubChem CID | 134826 |
Nombre IUPAC | 1-[(4-clorofenil)metil]piperazina |
SMILES | C1CN(CCN1)CC2=CC=C(C=C2)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15451558
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55337.03 |
1 g |
29.10€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15461558
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55337.06 |
5 g |
106.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15471558
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55337.14 |
25 g |
477.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
23145-88-2 | |
210.705 | |
GSJXJZOWHSTWOX-UHFFFAOYSA-N | |
134826 | |
C1CN(CCN1)CC2=CC=C(C=C2)Cl |
C11H15ClN2 | |
MFCD00040791 | |
1-4-chlorobenzyl piperazine, 1-4-chlorophenyl methyl piperazine, 4-chlorobenzylpiperazine, 1-4-chlorobenzyl-piperazine, 1-4-chloro-benzyl-piperazine, 1-4-chloro benzyl piperazine, n-4-chlorobenzyl piperazine, 4-chlorophenyl methyl piperazine, norhomochlorcyclizine, chlorobenzylpiperazin | |
1-[(4-clorofenil)metil]piperazina |
Especificaciones
1-(4-Chlorobenzyl)piperazine | |
De incoloro a amarillo | |
104°C to 106°C (0.1 mmHg) | |
C11H15ClN2 | |
MFCD00040791 | |
1-4-chlorobenzyl piperazine, 1-4-chlorophenyl methyl piperazine, 4-chlorobenzylpiperazine, 1-4-chlorobenzyl-piperazine, 1-4-chloro-benzyl-piperazine, 1-4-chloro benzyl piperazine, n-4-chlorobenzyl piperazine, 4-chlorophenyl methyl piperazine, norhomochlorcyclizine, chlorobenzylpiperazin | |
C1CN(CCN1)CC2=CC=C(C=C2)Cl | |
210.705 | |
210.71 | |
Líquido |
23145-88-2 | |
1.140 g/mL | |
>110°C (230°F) | |
1.558 | |
UN3267 | |
GSJXJZOWHSTWOX-UHFFFAOYSA-N | |
1-[(4-clorofenil)metil]piperazina | |
134826 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H314-H318
Tóxico en caso de ingestión.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P260-P264b-P270-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, ORGÁNICO, NO ESPECIFICADO
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only