Learn More
1,4-Diisopropilbenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
31.40€ - 260.00€
CAS | 100-18-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H18 |
Peso molecular (g/mol) | 162.28 |
Número MDL | MFCD00008892 |
Clave InChI | SPPWGCYEYAMHDT-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1,4-diisopropylbenzene, p-diisopropylbenzene, benzene, p-diisopropyl, benzene, 1,4-bis 1-methylethyl, para-diisopropylbenzene, p-diisopropylbenzol, 1,4-bis 1-methylethyl benzene, unii-5m62031nzp, 1,4-di propan-2-yl benzene, dsstox_cid_6652 |
PubChem CID | 7486 |
Nombre IUPAC | 1,4-di(propan-2-il)benceno |
SMILES | CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11349789
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22871.14 |
25 g |
31.40€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11359789
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22871.22 |
100 g |
79.10€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11369789
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22871.36 |
500 g |
260.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
1,4-Diisopropylbenzene is used as an intermediate for the synthesis of stabilizers, polymers, synthetic lubricants and hydroperoxides. It is also used in the trivalent actinide-lanthanide separation by phosphorus reagent extraction from aqueous komplexes (TALSPEAK) process for separating trivalent lanthanides from trivalent actinide cations. It finds application in nuclear fuel reprocessing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl 1,4-diisopropilbenceno se utiliza como intermediario para la síntesis de estabilizadores, polímeros, lubricantes sintéticos e hidroperóxidos. También se utiliza en el proceso de separación de actínidos y lantánidos trivalentes mediante la extracción de reactivos de fósforo a partir de complejos acuosos (TALSPEAK, por sus siglas en inglés) para separar los cationes lantánidos trivalentes de los cationes actínidos trivalentes. Se aplica en el reprocesado de combustible nuclear.
Solubilidad
Soluble en alcohol, éter, acetona y benceno. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y agentes oxidantes fuertes.
100-18-5 | |
162.28 | |
SPPWGCYEYAMHDT-UHFFFAOYSA-N | |
7486 | |
CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)C |
C12H18 | |
MFCD00008892 | |
1,4-diisopropylbenzene, p-diisopropylbenzene, benzene, p-diisopropyl, benzene, 1,4-bis 1-methylethyl, para-diisopropylbenzene, p-diisopropylbenzol, 1,4-bis 1-methylethyl benzene, unii-5m62031nzp, 1,4-di propan-2-yl benzene, dsstox_cid_6652 | |
1,4-di(propan-2-il)benceno |
Especificaciones
1,4-Diisopropylbenzene | |
-17°C | |
210°C | |
Aromatic | |
1.489 | |
1854739 | |
Soluble in alcohol,ether,acetone and benzene. Insoluble in water. | |
CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)C | |
162.28 | |
162.27 |
100-18-5 | |
0.857 | |
76°C (170°F) | |
C12H18 | |
MFCD00008892 | |
1,4-diisopropylbenzene, p-diisopropylbenzene, benzene, p-diisopropyl, benzene, 1,4-bis 1-methylethyl, para-diisopropylbenzene, p-diisopropylbenzol, 1,4-bis 1-methylethyl benzene, unii-5m62031nzp, 1,4-di propan-2-yl benzene, dsstox_cid_6652 | |
SPPWGCYEYAMHDT-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-di(propan-2-il)benceno | |
7486 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H227
Líquido combustible.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 202-826-9
missing translation for 'rtecsNumber' : CZ6360000
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only