Learn More
1,4-dioxano, más de 99 %, extra puro, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
100.50€ - 1188.92€
CAS | 123-91-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H8O2 |
Peso molecular (g/mol) | 88.106 |
Número MDL | MFCD00006571 |
Clave InChI | RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin |
PubChem CID | 31275 |
ChEBI | CHEBI:47032 |
Nombre IUPAC | 1,4-dioxano |
SMILES | C1COCCO1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10294520
|
Thermo Scientific Acros
117110010 |
1 L | Frasco de vidrio |
100.50€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10604772
|
Thermo Scientific Acros
117110025 |
2.5 l | Frasco de vidrio |
188.94€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10468450
|
Thermo Scientific Acros
117110250 |
25 L | Bidón de metal |
1188.92€
25 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
123-91-1 | |
88.106 | |
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N | |
31275 | |
1,4-dioxano |
C4H8O2 | |
MFCD00006571 | |
dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin | |
CHEBI:47032 | |
C1COCCO1 |
Especificaciones
1, 4-Dioxane | |
99+% | |
99.0 | |
100.0 | |
101.0°C | |
Líquido | |
99+% | |
1.034 | |
MFCD00006571 | |
19, 3 | |
01,333 | |
dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin | |
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-dioxano | |
31275 | |
88.11 | |
Extra puro |
12.0°C | |
123-91-1 | |
Incolora | |
1.0340g/mL | |
12°C | |
1.4205 to 1.4220 | |
0.01% max. | |
C4H8O2 | |
1.32 mPa.s (20°C) | |
0.1% max. | |
15, 3328 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, benzene, toluene,, ether and other common organic solvents | |
C1COCCO1 | |
88.106 | |
CHEBI:47032 | |
≥99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación ocular grave.
Susceptible de provocar cáncer.
Puede irritar las vías respiratorias.
Líquido y vapor altamente inflamables.
Puede formar peróxidos explosivos.
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Declaración de GHS P:
Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol.
Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. - No fumar.
ADVERTENCIA: La información mostrada en este sitio web ha sido desarrollada en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea (UE) y es correcta a nuestro leal saber y entender en la fecha de su publicación. La información proporcionada se ha diseñado solo como una guía para la manipulación y el uso seguros. No debe considerarse ni una garantía ni una especificación de calidad.
Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 204-661-8
missing translation for 'rtecsNumber' : JG8225000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1,4-Dioxane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.