Learn More
1,4-Hexadieno, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11480541
1,4-Hexadieno, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480541
5 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Código de producto. 11480541
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20060.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 592-45-0
Fórmula molecular C6H10
Peso molecular (g/mol) 82.146
Número MDL MFCD00009298
Clave InChI PRBHEGAFLDMLAL-GQCTYLIASA-N
Sinónimo 1,4-hexadiene, trans-1,4-hexadiene, 1,4-hexadiene, 4e, 1,4-hexadiene,c&t, allylpropenyl, 1,4-hexadiene cis-trans, 1,4-hexa-1,4-diene, 1-allylpropene, 1,4-hexadiene,cis-trans, 1,4-trans-hexadieneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 5365552
Nombre IUPAC (4E)-Hexa-1,4-dieno
SMILES CC=CCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Hexadiene
Nombre de nota cis + trans
Densidad 0.71
Punto de ebullición 64°C to 66°C
Temperatura de inflamación −26°C (−15°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.411
Cantidad 5 g
Número UN UN2458
Beilstein 1731889
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.15
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10247429 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/07/2023 Catalog NumberB20060.14,B20060.06
Número de lote10241066 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/06/2022 Catalog NumberB20060.14,B20060.06
Número de lote10177936 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB20060.14,B20060.06
Número de loteG9700A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB20060.14,B20060.06
Número de loteG1923B Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB20060.14,B20060.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
1,4-Hexadieno, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >