Learn More
1,6-Diaminohexano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11479080
1,6-Diaminohexano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479080
500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Código de producto. 11479080
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14212.36
Solicitar formato a granel o personalizado
1,6-Diaminohexane is mainly used as a monomer to make nylon 6-6. Its derivative hexamethylene diisocyanate (HDI) is used in the production of polyurethane. It acts as a cross-linking agent in epoxy resins. Other applications include coatings, lubricants and water treatment products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,6-diaminohexano se utiliza principalmente como monómero para hacer nailon 6-6. Su derivado diisocianato de hexametileno (HDI) se utiliza en la producción de poliuretano. Actúa como agente de entrecruzamiento en resinas epoxi. Otras aplicaciones incluyen revestimientos, lubricantes y productos de tratamiento de agua.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en éter, alcohol y benceno.
Notas
Sensible al aire e higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos, agentes oxidantes fuertes, cloruros de ácidos, dióxido de carbono y anhídridos de ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-09-4
Fórmula molecular C6H16N2
Número MDL MFCD00008243
Clave InChI NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,6-hexanediamine, 1,6-diaminohexane, hexamethylenediamine, hmda, 1,6-hexylenediamine, 1,6-hexamethylenediamine, 1,6-diamino-n-hexane, hexamethylene diamine, hexylenediamine, 1,6-hexanediamine solutionMostrar másMostrar menos
PubChem CID 16402
ChEBI CHEBI:39618
Nombre IUPAC hexano-1,6-diamina
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-Diaminohexane
Punto de fusión 39°C to 43°C
Densidad 0.84
pH 12.4
Punto de ebullición 199°C to 204°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Olor Amine-like
Fórmula lineal H2N(CH2)6NH2
Cantidad 500 g
Número UN UN2280
Beilstein 1098307
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Índice Merck 14,4695
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in ether,alcohol and benzene.
SMILES C(CCCN)CCN
Peso molecular (g/mol) 116.208
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.21
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote62500069 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/02/2025 Catalog NumberA14212.22,A14212.36,A14212-A3,A14212.0E
Número de loteY13K003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/11/2024 Catalog NumberA14212.22,A14212.36,A14212-A3
Número de loteA0461558 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/04/2024 Catalog NumberA14212.22,A14212.36,A14212-A3
Número de loteA0460105 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/03/2024 Catalog NumberA14212.22,A14212.36,A14212-A3
Número de loteA0455330 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/02/2024 Catalog NumberA14212.22,A14212.36,A14212-A3
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,6-Diaminohexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,6-Hexanediamine
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
1,6-Diaminohexano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >