Learn More
1-Aminopireno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15109153
compliance-icons
1-Aminopireno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15109153
5 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 15109153
Marca: Thermo Scientific Acros 104530050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1606-67-3
Fórmula molecular C16H11N
Peso molecular (g/mol) 217.27
Número MDL MFCD00004140
Clave InChI YZVWKHVRBDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-aminopyrene, 1-pyrenamine, 3-aminopyrene, pyrene, amino, pyren-1-ylamine, aminopyrene, pyrenamine, alpha-aminopyrene, unii-luw9eo1681, ccris 760Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 15352
Nombre IUPAC piren-1-amina
SMILES NC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Aminopyrene
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 114°C to 118°C
Color Amarillo a verde
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 12,1341
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.27
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0454829 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number104530050,104530010,104532500
Número de loteA0451715 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number104530050,104530010,104532500
Número de loteA0400159 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number104530050,104530010,104532500
Número de loteA0396109 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number104530050,104530010,104532500
Número de loteA0410591 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number104530050,104530010,104532500
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Aminopyrene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-Aminopireno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >