Learn More
1-Bromo-3-cloropropano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
23.42€ - 253.26€
CAS | 109-70-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H6BrCl |
Peso molecular (g/mol) | 157.435 |
Número MDL | MFCD00000998 |
Clave InChI | MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | trimethylene chlorobromide, 1-chloro-3-bromopropane, 3-bromopropyl chloride, 3-chloropropyl bromide, propane, 1-bromo-3-chloro, 3-chloro-1-bromopropane, 3-bromo-1-chloropropane, trimethylene bromide chloride, 1,3-chbp, 1,3-chlorbromopropane |
PubChem CID | 8006 |
Nombre IUPAC | 1-bromo-3-cloropropano |
SMILES | C(CCl)CBr |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11484190
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11395.22 |
100 g |
23.42€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11440223
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11395.30 |
250 g |
29.65€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11494190
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11395.36 |
500 g |
44.22€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11430223
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11395.0B |
1000 g |
67.03€
1000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11450223
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11395.0I |
5000 g |
253.26€
5000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl 1-bromo-3-cloropropano se utiliza en la preparación de intermedios farmacéuticos activos, como el gemfibrozilo y el reproterol. También participa en la producción de analgésicos y fármacos para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Se utiliza como reactivo de separación de fase para el aislamiento de alta calidad de ácido ribonucleico (ARN). Se considera un sustituto del cloroformo en separaciones de ácido nucleico.
Solubilidad
Miscible con alcoholes, cloroformo y éter. Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con oxidantes fuertes, agentes reductores, aminas, nitruros, compuestos azodiazoicos, metales alcalinos y epóxidos.
109-70-6 | |
157.435 | |
MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N | |
8006 | |
C(CCl)CBr |
C3H6BrCl | |
MFCD00000998 | |
trimethylene chlorobromide, 1-chloro-3-bromopropane, 3-bromopropyl chloride, 3-chloropropyl bromide, propane, 1-bromo-3-chloro, 3-chloro-1-bromopropane, 3-bromo-1-chloropropane, trimethylene bromide chloride, 1,3-chbp, 1,3-chlorbromopropane | |
1-bromo-3-cloropropano |
Especificaciones
1-Bromo-3-chloropropane | |
-59°C | |
142°C to 145°C | |
C3H6BrCl | |
MFCD00000998 | |
605278 | |
Miscible with alcohols,chlorofom and ether. Immiscible with water. | |
C(CCl)CBr | |
157.435 | |
157.44 |
109-70-6 | |
1.598 | |
>140°C (284°F) | |
1.4855 | |
UN2688 | |
trimethylene chlorobromide, 1-chloro-3-bromopropane, 3-bromopropyl chloride, 3-chloropropyl bromide, propane, 1-bromo-3-chloro, 3-chloro-1-bromopropane, 3-bromo-1-chloropropane, trimethylene bromide chloride, 1,3-chbp, 1,3-chlorbromopropane | |
MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-3-cloropropano | |
8006 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H331-H302
Tóxico en caso de inhalación.
Nocivo en caso de ingestión.
P201-P202-P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P311-P330-P370+P378q-P501c
H227-H302-H331-H335-H341.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:1-BROMO-3-CHLOROPROPANE.
missing translation for 'einecsNumber' : 203-697-1
missing translation for 'rtecsNumber' : TX4113000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- 1-Bromo-3-chloropropane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 1-Bromo-3-chloropropane