Learn More
1-Bromo-4-etilbenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
44.62€ - 574.00€
CAS | 1585-07-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H9Br |
Peso molecular (g/mol) | 185.064 |
Número MDL | MFCD00000111 |
Clave InChI | URFPRAHGGBYNPW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | p-bromoethylbenzene, benzene, 1-bromo-4-ethyl, 4-ethylbromobenzene, p-ethylbromobenzene, 1-bromo-4-ethyl-benzene, unii-42li8tat6j, 1-ethyl-4-bromobenzene, 4-bromo-1-ethylbenzene, 4-ethyl-1-bromobenzene, 42li8tat6j |
PubChem CID | 15313 |
Nombre IUPAC | 1-bromo-4-etilbenceno |
SMILES | CCC1=CC=C(C=C1)Br |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11419923
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13013.09 |
10 g |
44.62€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11429923
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13013.18 |
50 g |
166.83€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11439923
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13013.30 |
250 g | N/A | ||||||
Descripción
1-Bromo-4-ethylbenzene is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl 1-bromo-4-etilbenceno es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Evítese la luz y el calor excesivo.
1585-07-5 | |
185.064 | |
URFPRAHGGBYNPW-UHFFFAOYSA-N | |
15313 | |
CCC1=CC=C(C=C1)Br |
C8H9Br | |
MFCD00000111 | |
p-bromoethylbenzene, benzene, 1-bromo-4-ethyl, 4-ethylbromobenzene, p-ethylbromobenzene, 1-bromo-4-ethyl-benzene, unii-42li8tat6j, 1-ethyl-4-bromobenzene, 4-bromo-1-ethylbenzene, 4-ethyl-1-bromobenzene, 42li8tat6j | |
1-bromo-4-etilbenceno |
Especificaciones
1-Bromo-4-ethylbenzene | |
1.341 | |
63°C (145°F) | |
1.544 | |
1856989 | |
Insoluble in water. | |
CCC1=CC=C(C=C1)Br | |
185.064 | |
185.06 |
1585-07-5 | |
203°C to 204°C | |
C8H9Br | |
MFCD00000111 | |
p-bromoethylbenzene, benzene, 1-bromo-4-ethyl, 4-ethylbromobenzene, p-ethylbromobenzene, 1-bromo-4-ethyl-benzene, unii-42li8tat6j, 1-ethyl-4-bromobenzene, 4-bromo-1-ethylbenzene, 4-ethyl-1-bromobenzene, 42li8tat6j | |
URFPRAHGGBYNPW-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-4-etilbenceno | |
15313 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335-H227
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Líquido combustible.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 216-439-8
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only