Learn More
1-Butanol, 99 %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10684752
1-Butanol, 99 %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10684752 Tienda Thermo Scientific Productos
1 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Código de producto. 10684752
Marca: Thermo Scientific Acros 107690010
Solicitar formato a granel o personalizado
1-butanol, 99 %, C4H10O, número de CAS-71-36-3, 1-butanol, 1-hidroxibutano, butanol, alcohol butílico, hidróxido de butilo, metilolpropano, n-butanol, alcohol de n-butilo, propilcarbinol, propilmetanol, 25 l, presión de vapor: 6,7 mbar a 20 °C, 01, 367, 117,6 °C, 100,0, 98,5, CHEBI:28885, sin designar
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-36-3
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.123
Número MDL MFCD00002964
Clave InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
Nombre IUPAC butano-1-ol
SMILES CCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butanol
Punto de fusión -89.0°C
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.8100g/mL
Punto de ebullición 117.6°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 35°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3980 to 1.4000
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Residuos después de la evaporación 0.005% max.
Gravedad específica 0.81
Fórmula lineal CH3(CH2)3OH
Presión de vapor Vapor Pressure: 6.7mbar at 20°C
Viscosidad 2.95 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 367
Agua 0.2% max. (Coulometric)
Índice Merck 15, 1542
Información de solubilidad Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol, ether and many other, organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468384 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number107690025,107690010,107690250
Número de loteA0464402 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/07/2024 Catalog Number107690025,107690010,107690250
Número de loteA0457560 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/11/2023 Catalog Number107690025,107690010,107690250
Número de loteA0396987 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number107690025,107690010,107690250
Número de loteA0448566 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number107690025,107690010,107690250
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Butanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
1-Butanol, 99 %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals >