Learn More
1-Butanol, 99 %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals
1-butanol, 99 %, C4H10O, número de CAS-71-36-3, 1-butanol, 1-hidroxibutano, butanol, alcohol butílico, hidróxido de butilo, metilolpropano, n-butanol, alcohol de n-butilo, propilcarbinol, propilmetanol, 25 l, presión de vapor: 6,7 mbar a 20 °C, 01, 367, 117,6 °C, 100,0, 98,5, CHEBI:28885, sin designar
43.16€ - 434.16€
CAS | 71-36-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H10O |
Peso molecular (g/mol) | 74.123 |
Número MDL | MFCD00002964 |
Clave InChI | LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane |
PubChem CID | 263 |
ChEBI | CHEBI:28885 |
Nombre IUPAC | butano-1-ol |
SMILES | CCCCO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10684752
|
Thermo Scientific Acros
107690010 |
1 L | Frasco de vidrio |
43.16€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10376070
|
Thermo Scientific
107690025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
73.87€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10639283
|
Thermo Scientific Acros
107690250 |
25 L | Bidón de metal |
434.16€
25 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
71-36-3 | |
74.123 | |
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N | |
263 | |
butano-1-ol |
C4H10O | |
MFCD00002964 | |
1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane | |
CHEBI:28885 | |
CCCCO |
Especificaciones
1-Butanol | |
71-36-3 | |
100.0 | |
117.6°C | |
Auténtico | |
1.3980 to 1.4000 | |
0.005% max. | |
C4H10O | |
MFCD00002964 | |
2.95 mPa.s (20°C) | |
0.2% max. (Coulometric) | |
1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane | |
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N | |
butano-1-ol | |
263 | |
74.12 | |
Extra puro |
-89.0°C | |
98.5 | |
0.8100g/mL | |
35°C | |
Líquido | |
99% | |
0.81 | |
CH3(CH2)3OH | |
Vapor Pressure: 6.7mbar at 20°C | |
01, 367 | |
15, 1542 | |
Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol, ether and many other, organic solvents | |
CCCCO | |
74.123 | |
CHEBI:28885 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación cutánea.
Nocivo en caso de ingestión.
Puede provocar somnolencia o vértigo.
Provoca lesiones oculares graves.
Puede irritar las vías respiratorias.
Líquido y vapor inflamables.
Declaración de GHS P:
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. - No fumar.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
ADVERTENCIA: La información mostrada en este sitio web ha sido desarrollada en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea (UE) y es correcta a nuestro leal saber y entender en la fecha de su publicación. La información proporcionada se ha diseñado solo como una guía para la manipulación y el uso seguros. No debe considerarse ni una garantía ni una especificación de calidad.
Peligro
- 1-Butanol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.