Learn More
1-Butilo-3-cloruro de metilimidazolio +98 %, Thermo Scientific Chemicals
25.13€ - 567.83€
CAS | 79917-90-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H15ClN2 |
Peso molecular (g/mol) | 174.67 |
Número MDL | MFCD03095425 |
Clave InChI | FHDQNOXQSTVAIC-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | 1-butyl-3-methylimidazolium chloride, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-n-butyl-3-methylimidazolium chloride, bmimcl, bmim cl, c4mim chloride, dsstox_cid_11461, dsstox_rid_78878, dsstox_gsid_31461 |
PubChem CID | 2734161 |
Nombre IUPAC | 1-butilo-3-metilimidazol-3-io; cloruro |
SMILES | [Cl-].CCCCN1C=C[N+](C)=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10671784
|
Thermo Scientific Acros
354090050 |
5 g |
25.13€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10490242
|
Thermo Scientific Acros
354090250 |
25 g |
66.03€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10463825
|
Thermo Scientific Acros
354091000 |
100 g |
180.90€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10619853
|
Thermo Scientific Acros
354095000 |
500 g |
567.83€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Líquido iónicoIdentificadores de productos químicos
79917-90-1 | |
174.67 | |
FHDQNOXQSTVAIC-UHFFFAOYSA-M | |
2734161 | |
[Cl-].CCCCN1C=C[N+](C)=C1 |
C8H15ClN2 | |
MFCD03095425 | |
1-butyl-3-methylimidazolium chloride, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-n-butyl-3-methylimidazolium chloride, bmimcl, bmim cl, c4mim chloride, dsstox_cid_11461, dsstox_rid_78878, dsstox_gsid_31461 | |
1-butilo-3-metilimidazol-3-io; cloruro |
Especificaciones
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride | |
98.0 | |
73.0°C | |
Auténtico | |
Frasco de vidrio | |
MFCD03095425 | |
1-butyl-3-methylimidazolium chloride, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-n-butyl-3-methylimidazolium chloride, bmimcl, bmim cl, c4mim chloride, dsstox_cid_11461, dsstox_rid_78878, dsstox_gsid_31461 | |
FHDQNOXQSTVAIC-UHFFFAOYSA-M | |
1-butilo-3-metilimidazol-3-io; cloruro | |
2734161 | |
174.67 | |
Masa |
79917-90-1 | |
100.0 | |
Crema a amarillo | |
98% min. (HPLC) | |
C8H15ClN2 | |
15, 1584 | |
Solubility in water: soluble | |
[Cl-].CCCCN1C=C[N+](C)=C1 | |
174.67 | |
170.1 mPa.s (80°C) | |
98+% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Tóxico en caso de ingestión.
Declaración de GHS P
EN CASI DE INGESTIÓN:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIELLavar con abundante agua y jabón.
Si persiste la irritación ocular:Consultar a un médico.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'tsca' : No en el inventario TSCA: para uso exclusivo en investigación y desarrollo; no para fines de fabricación o comerciales.
- 1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only