Learn More
1-Butilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
23.00€ - 63.60€
CAS | 109-73-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H11N |
Peso molecular (g/mol) | 73.139 |
Número MDL | MFCD00011690 |
Clave InChI | HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | butylamine, n-butylamine, 1-butanamine, 1-aminobutane, 1-butylamine, monobutylamine, n-butylamin, mono-n-butylamine, norvalamine, 1-aminobutan |
PubChem CID | 8007 |
ChEBI | CHEBI:43799 |
Nombre IUPAC | butan-1-amina |
SMILES | CCCCN |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11382216
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03575.AE |
100 mL |
23.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11392216
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03575.AP |
500 mL |
26.50€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11302226
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03575.0F |
2500 mL |
63.60€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
1-Butylamine is used as an intermediate for pharmaceuticals, synthetic tanning agents, dyestuffs and emulsifiers. It also plays an important role in the preparation of N,N'-dibutylthiourea, a rubber vulcanization accelerator. It is involved in the preparation of n-butylbenzenesulfonamide, which is a plasticizer of nylon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa 1-butilamina se utiliza como intermedio para productos farmacéuticos, agentes de bronceado sintéticos, colorantes y emulsionantes. También desempeña un papel importante en la preparación de N,N′-dibutiltiourea, un acelerador de vulcanización del caucho. Participa en la preparación de n-butilbencenosulfonamida, que es un plastificante de nailon.
Solubilidad
Miscible con etanol y agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, aluminio, cobre, aleaciones de cobre y ácidos.
109-73-9 | |
73.139 | |
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N | |
8007 | |
butan-1-amina |
C4H11N | |
MFCD00011690 | |
butylamine, n-butylamine, 1-butanamine, 1-aminobutane, 1-butylamine, monobutylamine, n-butylamin, mono-n-butylamine, norvalamine, 1-aminobutan | |
CHEBI:43799 | |
CCCCN |
Especificaciones
1-Butylamine | |
-50°C | |
76°C to 78°C | |
Ammonia-like | |
CH3CH2CH2CH2NH2 | |
MFCD00011690 | |
605269 | |
14,1543 | |
Miscible with ethanol and water. | |
CCCCN | |
73.139 | |
CHEBI:43799 | |
99% |
109-73-9 | |
0.738 | |
−14°C (6°F) | |
C4H11N | |
1.401 | |
UN1125 | |
Air Sensitive | |
butylamine, n-butylamine, 1-butanamine, 1-aminobutane, 1-butylamine, monobutylamine, n-butylamin, mono-n-butylamine, norvalamine, 1-aminobutan | |
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N | |
butan-1-amina | |
8007 | |
73.14 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H H225-H314-H302-H312-H332
Líquido y vapor altamente inflamables.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302-H311+H331-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:N-BUTILAMINA
missing translation for 'einecsNumber' : 203-699-2
missing translation for 'rtecsNumber' : EO2975000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only