Learn More
1-Dodecilamina, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11468750
1-Dodecilamina, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468750
1 kg
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Código de producto. 11468750
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15515.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Dodecylamine was used in preparation of novel surfactant copper(II) complexes. It is used as a catalyst and template agent in the sol-gel process for the fabrication of monodispersed mesoporous bioactive glass sub-micron spheres.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la dodecilamina se utilizó en la preparación de nuevos complejos surfactantes de cobre (II). Se utiliza como catalizador y agente de plantilla en el proceso sol-gel para la fabricación de esferas submicrónicas monodispersas de vidrio mesoporoso bioactivo.
Solubilidad
soluble en agua (78 mg/l 25 °C).
Notas
almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-22-1
Fórmula molecular C12H27N
Peso molecular (g/mol) 185.36
Número MDL MFCD00008154
Clave InChI JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dodecylamine, 1-dodecanamine, laurylamine, 1-aminododecane, n-dodecylamine, dodecanamine, 1-dodecylamine, lauramine, n-laurylamine, alamine 4Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 13583
Nombre IUPAC dodecan-1-amina
SMILES CCCCCCCCCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Dodecylamine
Punto de fusión 27°C to 31°C
Densidad 0.802
Punto de ebullición 64°C to 66°C (0.05 mmHg)
Temperatura de inflamación 115°C (239°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Cantidad 1 kg
Número UN UN3259
Beilstein 1633576
Información de solubilidad Soluble in water (78mg/L 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.36
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10218507 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/05/2022 Catalog NumberA15515.22,A15515.A1,A15515.36
Número de lote10157805 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA15515.22,A15515.A1,A15515.36
Número de lote10161349 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA15515.22,A15515.A1,A15515.36
Número de lote10201617 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA15515.22,A15515.A1,A15515.36
Número de lote10166959 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA15515.22,A15515.A1,A15515.36
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-Dodecilamina, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals >