Learn More
1-Dodecilamina, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Dodecylamine was used in preparation of novel surfactant copper(II) complexes. It is used as a catalyst and template agent in the sol-gel process for the fabrication of monodispersed mesoporous bioactive glass sub-micron spheres.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
la dodecilamina se utilizó en la preparación de nuevos complejos surfactantes de cobre (II). Se utiliza como catalizador y agente de plantilla en el proceso sol-gel para la fabricación de esferas submicrónicas monodispersas de vidrio mesoporoso bioactivo.
Solubilidad
soluble en agua (78 mg/l 25 °C).
Notas
almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Dodecylamine |
Punto de fusión | 27°C to 31°C |
Densidad | 0.802 |
Punto de ebullición | 64°C to 66°C (0.05 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 115°C (239°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥98% |
Cantidad | 500 g |
Número UN | UN3259 |
Beilstein | 1633576 |
Información de solubilidad | Soluble in water (78mg/L 25°C). |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10218507 | Certificado de análisis | 21/05/2022 | A15515.22,A15515.A1,A15515.36 |
10157805 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | A15515.22,A15515.A1,A15515.36 |
10161349 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | A15515.22,A15515.A1,A15515.36 |
10201617 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | A15515.22,A15515.A1,A15515.36 |
10166959 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | A15515.22,A15515.A1,A15515.36 |
Seguridad y manipulación
- n-Dodecylamine
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: 1-Dodecanamine