Learn More
Oleilamina, contenido C18 aproximado al 80-90 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Oleilamina |
Punto de fusión | De 15.0 °C a 22.0 °C |
Color | Amarillo |
Densidad | 0.8100 g/ml |
Punto de ebullición | 147.0 °C (2.0 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 154 °C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | CH3(CH2)7CH=CH(CH2)8NH2 |
Índice de refracción | De 1.4585 a 1.4625 (20 °C, 589 nm) |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0454474 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 129540051,129540050,129540010,129541000 |
A0403653 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 129540051,129540050,129540010,129541000 |
A0400448 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 129540051,129540050,129540010,129541000 |
A0394811 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 129540051,129540050,129540010,129541000 |
A0392078 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 129540051,129540050,129540010,129541000 |
Seguridad y manipulación
- Oleylamine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.